Learn More
Labconco™ Supports de tubes à essai pour flacons Fast-Freeze™ et Lyph-Lock™
Code produit 15629900 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Tubes de 17 mm x 120 mm
Tubes de 30 mm x 115 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15629900 Tubes de 17 mm x 120 mm 1 pièce
15807456 Tubes de 30 mm x 115 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15629900 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7379400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.35€
    326.40€ / 1 pièces
    Économisez 24.95€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
Porte-tubes, 17 mm x 120 mm
  • Peut accueillir jusqu’à 9 tubes (15 ml) de 17 mm x 120 mm
  • S’adapte aux flacons de 900 ml ou plus
  • En acier inox
  • Maintient les tubes en position verticale (tubes et verrerie non inclus)
Spécification
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable
Quantité Tubes de 17 mm x 120 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus
Comprend Porte-tubes en acier inox
Diamètre (impériale) 3,25 in
Hauteur (impériale) 6,7 in
Poids (impériale) 0,5 lb