Learn More
Fisherbrand™ Porte-tubes
Code produit 15380372 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Support de tube blanc
Support de tube bleu
Support de tube noir
À utiliser avec (équipement):
Tube PCR à paroi fine, 0,3 ml
Tube PCR à paroi fine, 0,5 ml
Tube en polystyrène, 1,5 ml
Modèle:
440
445
449
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Modèle unitSize
15380372 Support de tube blanc Tube en polystyrène, 1,5 ml 440 1 pièce
15300382 Support de tube bleu Tube PCR à paroi fine, 0,3 ml 445 1 pièce
15226988 Support de tube noir Tube PCR à paroi fine, 0,5 ml 449 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15380372
Accueille plusieurs tubes pour le traitement simultané des échantillons sans sonication indirecte. Les porte-tubes Fisherbrand™ sont disponibles pour différents types et capacités de tubes.
  • Le porte-tubes blanc accueille 8 tubes en PS de 1,5 ml
  • Le porte-tubes bleu accueille 18 tubes PCR à paroi fine de 0,3 ml
  • Le porte-tubes noir accueille 12 tubes PCR à paroi fine de 0,5 ml
Spécification
Type Support de tube blanc
À utiliser avec (équipement) Tube en polystyrène, 1,5 ml
Modèle 440