Learn More
Fisherbrand™ Porte-tubes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Support de tube blanc
Support de tube bleu
Support de tube noir
À utiliser avec (équipement):
Tube PCR à paroi fine, 0,3 ml
Tube PCR à paroi fine, 0,5 ml
Tube en polystyrène, 1,5 ml
Modèle:
440
445
449
Conditionnement:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Type | Support de tube blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Tube en polystyrène, 1,5 ml |
| Modèle | 440 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction