Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour agitateur incubateur
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Angle d’inclinaison | Vertical |
| Capacité | Tubes de 15, 50 ml |
| Capacité de tube | 15 ml, 50 ml |
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Matériau | Plastique |
| À utiliser avec (équipement) | 16313226 |
| Nbre de positions | 32, 20 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |