Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour agitateur incubateur
Code produit 16393236 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Tubes
Tubes de 1,5 à 2 ml
Tubes de 15 ml
Tubes de 15, 50 ml
Tubes de 50 ml
Tubes de 500 ml
Angle d’inclinaison:
Horizontal
Vertical
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Angle d’inclinaison unitSize
16393236 Tubes de 1,5 à 2 ml Horizontal 1 pièce
16393226 Tubes de 15, 50 ml Vertical 1 pièce
16363236 Tubes Vertical 1 pièce
16373236 Tubes de 15 ml Vertical 1 pièce
16303246 Tubes de 50 ml Vertical 1 pièce
16323246 Tubes de 500 ml Vertical 1 pièce
16383236 Tubes de 15 ml Horizontal 1 pièce
16313246 Tubes de 50 ml Horizontal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16393236
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le portoir pour tubes à essai Fisherbrand™ est conçu pour être utilisé avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.
  • Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
  • En plastique, en polypropylène, en aluminium ou en fil
  • Conçu pour maintenir les tubes
Spécification
Angle d’inclinaison Horizontal
Capacité Tubes de 1,5 à 2 ml
Capacité de tube 1,5/2 ml
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) 16313226
Nbre de positions 12
Quantité d’emballage 1 de chaque