Learn More
Thermo Scientific™ Carrousel à tubes /agitateur rotatif
Code produit 15238854 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise UE/UK/CHN
Prise US
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15238854 Prise UE/UK/CHN 1 pièce
15228854 Prise US 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15238854 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88881002
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Augmentez l’efficacité de votre laboratoire grâce à notre agitateur rotatif pour tubes à vitesse variable présentant un faible encombrement, une conception souple et un affichage simple qui contribuent à accroître la flexibilité et l’efficacité
Augmentez l'efficacité de votre laboratoire avec le carrousel à tubes / l’agitateur rotatif Thermo Scientific™ à vitesse variable. Un encombrement réduit, une conception flexible et un affichage simple apportent souplesse et efficacité.
  • Tiges rotatives interchangeables pouvant accueillir différentes tailles de tubes pour une flexibilité optimale. Chaque spatule peut être réglée entre 0 et 90 degrés
  • Obtenez un mélange plus efficace grâce au mode oscillation. L’oscillation se produit tous les 40 degrés au cours du cycle de rotation
  • Faible encombrement
  • Simplicité du “plug-and-play”
  • Moteur sans entretien, fonctionnement silencieux
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation 0 to 90°
Vitesse de rotation 10 à 40 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Puissance 6 W
Capacité Combinaison de 4 palettes de :
7 tubes de 10 à 15 ml
7 tubes de 5 à 7 ml
15 tubes de 1,5 à 2 ml
21 tubes de 0,5 à 0,8 ml
Une palette de 6 tubes de 50 ml
Type de produit Agitateur rotatif
Certifications/Conformité CE, cCSAus
Type de prise Prise UE/UK/CHN
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 7,7 po, 195 mm
Hauteur (impériale) 7,7 in
Hauteur (métrique) 195 mm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 154 mm
Largeur (impériale) 8,9 in
Largeur (métrique) 225 mm
Poids à l’expédition (impériale) 2,65 lb
Poids à l’expédition (métrique) 1,2 kg
Modèle Portoir, agitateur rotatif pour tubes
Comprend Deux pales 10/15 ml (88881005)
Deux pales 5 ml/7 ml (88881006)
Deux pales 1.5 ml/2 ml (88881007)
Une pale 50 ml (88881009)
Les pales peuvent également être achetées sous forme d’accessoires dans les quantités indiquées ci-dessus
Garantie et services 2 ans
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.