Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en forme de tube
Code produit 11818902 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
9mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11818902 9mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11818902
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour une utilisation avec des cuves standard de 10 mm. Les barreaux d’agitation en forme de tube Fisherbrand™ sont moulés de manière isostatique dans du plastique PTFE pur et approuvé par la FDA.
Designed for use with 10mm standard cuvettes. Fisherbrand™ Tube-Shaped Stirrer Bars are isostatically molded in pure FDA-approved PTFE plastic.
  • Garanti inerte et étanche
  • Disponible avec des aimants Alnico V ou des aimants aux terres rares
  • Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Dimensions (L x l x H) 9 x 9 x 6mm
À utiliser avec (équipement) Cuves
Hauteur (métrique) 6mm
Diamètre (métrique) 9mm
Longueur (métrique) 9mm
Quantité 5/boîte