Learn More
Benchmark Scientific™ Rouleaux oscillants TubeRoller
Code produit 17917080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
39°F à 104°F
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (impériale) Conditionnement
17917080 39°F à 104°F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17917080 Fournisseur Benchmark Scientific™ Code fournisseur R3010E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00€
    1344.25€ / 1 pièces
    Économisez 440.75€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le TubeRoller est conçu pour un mélange doux et homogène. Vacutainers™ , des flacons, des tubes à essai, des tubes à centrifuger et des flacons à rouleaux dans les contextes cliniques et de recherche.
  • Mouvement de roulement doux avec 5° inclinaison
  • Mélange complet et homogène
  • Accepte les tubes et les flacons de 8 à 200 mm.
  • Idéal pour les laboratoires de recherche et cliniques
Spécification
Angle de rotation ±5°
Vitesse de rotation 2 à 80 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Puissance 50 W
Capacité Tubos y botellas de 8 a 200 mm de diámetro
Plage de températures (impériale) 39°F à 104°F
Matériau Acier revêtu de poudre
Dimensions (L x l x H) 45 x 36 x 9 cm
Longueur (métrique) de la plateforme 32 cm
Poids à l’expédition (impériale) 19 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 8.6 kg
Modèle TubeRoller
Plage d’humidité 80% sin condensación
Quantité d’emballage 10 barras de rodillos/paquete.