Learn More
Cole-Parmer™ Coupe-tube de paillasse
Code produit 10485601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10485601 Acier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10485601 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur H210100000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce coupe-tube pour les applications générales de découpe de tubes. Le coupe-tube de paillasse Cole-Parmer™ est idéal pour une utilisation en laboratoire. La lame en acier effectue des coupes à angle droit dans les tubulures en plastique 1/16 à 5/8 po de diam. ex.
Fait des découpes propres et droites
  • Coupe-tube de poche portatif
  • Coupe la tubulure flexible de 1,6 mm à 19 mm (0,06 à 0,75 po) de diam. ex.
  • La mâchoire est légèrement sur ressort et, par sécurité, reste fermée lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Lame en acier durci remplaçable
  • Longueur : 7,6 cm (3 po.)
Spécification
Matériau Acier
Diamètre (impériale) externe 0,06 à 0,75 in
Diamètre (métrique) externe 1,6 à 19 mm
Longueur totale (impériale) 3 in
Longueur totale (métrique) 7,6 cm
Quantité d’emballage 1 unité
Flexibilité Flexible
Type de produit Coupe-tube