Description
Utilisez cette tubulure pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les applications pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes PharMed™ BPT L/S™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales. La tubulure est scellable à chaud, collable et modelable. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
- Applications : Culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
- Caractéristiques : Non toxique ; non hémolytique ; très faible perméabilité ; résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales ; thermoscellable, pliable et formable. Beige opaque.
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA et conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme EP. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,125 po |
| Diamètre (métrique) interne | 3,1 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Diamètre (impériale) externe | 0,62 in |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 760 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de culture tissulaire et cellulaire et les utilisations pharmaceutiques, également excellent pour les échantillons photosensibles |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
| Show More |