Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC à faible toxicité
Tubulure à paroi normale, faible toxicité et incolore.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.33750kg
Description
- Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C
- Disponibles sous forme de bobine
Spécification
Faible toxicité | |
5 mm | |
8 mm | |
Incolore |
Autoclavables | |
PVC | |
1,5 mm |