Learn More
Fisherbrand™ Tubulure pour pompes péristaltiques et ICP et collecteurs
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
La tubulure à deux arrêts est codée en couleur pour faciliter l’identification de la taille
PVC Accu-Rated
- Grande polyvalence pour un large éventail d’utilisations
- Résistance chimique modérée
- À base de PVC avec une plus grande résistance à l’huile, à l’essence, au kérosène et à de nombreux hydrocarbures aromatiques
- Jaune translucide flexible
Informations sur la commande
Fourni en longueurs 16 po. (41 cm)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,081 po |
| Diamètre (métrique) interne | 2,06 mm |
| Matériau | PVC Accu-Rated™ |
| Longueur totale (impériale) | 16 in |
| Longueur totale (métrique) | 41 cm |
| À utiliser avec | Pompe péristaltique et ICP et collecteur |
| À utiliser avec (application) | Pompe péristaltique et ICP et collecteur |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -58°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Afficher plus |