Learn More
Fisherbrand™ Tubulure pour pompes péristaltiques et ICP et collecteurs
Code produit 17438862 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
1,65mm
2,06mm
2,29mm
2,54mm
Couleur:
Bleu / bleu
Violet/Noir
Violet / orange
Violet / violet
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Couleur Conditionnement
17438862 2,29mm Violet/Noir 12 pièces
16409290 1,65mm Bleu / bleu 12 pièces
16675364 2,06mm Violet / violet 12 pièces
16685364 2,54mm Violet / orange 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17438862
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure à deux arrêts est codée en couleur pour faciliter l’identification de la taille
PVC Accu-Rated
  • Grande polyvalence pour un large éventail d’utilisations
  • Résistance chimique modérée
Solvant
  • À base de PVC avec une plus grande résistance au pétrole, à l’essence, au kérosène et à de nombreux hydrocarbures aromatiques
  • Jaune translucide flexible
Informations sur la commande
Fourni en longueurs 16 po. (41 cm)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 9/100 in.
Diamètre (métrique) interne 2,29 mm
Matériau PVC Accu-Rated™
Longueur totale (impériale) 16 in
Longueur totale (métrique) 41 cm
À utiliser avec Pompe péristaltique et ICP et collecteur
À utiliser avec (application) Pompe péristaltique et ICP et collecteur
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Stérilité Stérile
Taille de la tubulure 2,29mm
Perméabilité aux gaz Très faible perméabilité aux gaz
Couleur Violet/Noir
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe