Learn More
Thermo Scientific™ Tulobuterol
beta-2-adrenergic receptor agonist
301.50€
Spécification
CAS 41570-61-0
Poids de la formule 227.73g/mol
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Crystalline Powder
À utiliser avec (application) beta-2-adrenergic receptor agonist
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15456119
Afficher les documents
Thermo Scientific™
J63975.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
41570-61-0
-30°C to -10°C
beta-2-adrenergic receptor agonist
159°C to 163°C
227.73g/mol
Crystalline Powder
White to Off-white
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store at -20°C