Description
Le disque Secchi simple d’utilisation est une plaque noire et blanche pondérée de 20 cm de diamètre qui s’enfonce parallèlement à la surface de l’eau. Pour de meilleurs résultats, utilisez le côté exposé au vent d’un bateau ou d’un quai entre le milieu de
Specifications
Specifications
| Type de produit | Disque de turbidité |
| Quantité | 1 de chaque |