Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale
Code produit 11901441 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 mL
D.I. du col (métrique):
18 mm
17,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) D.I. du col (métrique) Conditionnement
11901441 500 ml 18 mm 1 pièce
11991431 250 mL 18 mm 1 pièce
11911441 1000 mL 17,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11901441 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03090005
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vaporisez dans n’importe quelle direction grâce à la technologie spéciale Turn’n’Spray. Les flacons de pulvérisation Buerkle™ Turn’n’Spray™ avec valve vaporisent de manière ininterrompue à n’importe quel angle et atteignent des zones difficile
Le Turn’n’Spray dispose d’une technologie spéciale vous permettant de pulvériser dans n’importe quelle direction et d’atteindre facilement et sans aucune restriction des endroits difficiles d’accès.
  • Pulvérisation ininterrompue à n’importe quel angle
  • Pièces en contact avec les contenus en PP, PE, silicone et acier inox
  • Bec de 0,6mm de diamètre, le bec est réglable en continu
  • Quantité pulvérisée par pression : 1,2 ml ± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur White
Diamètre (impériale) 3.03 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Comprend Valve verticale
Hauteur (métrique) avec bouchon 230 mm
Matériau Polyéthylène, Polypropylène, Acier inox
D.I. du col (métrique) 18 mm
Stérilité Non-sterile
Largeur (métrique) 0.6 mm
Closure Included Yes
Graduated No
Bouche Narrow, Threaded
Hauteur (métrique) 240 mm
Largeur (impériale) 0.02 in.
Hauteur (impériale) 6.89 in.
Chemical Label Blank
Diamètre (métrique) 77 mm
Type de bouchon Spray Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 16.91 oz.
Forme Round
Jetable Reusable
Type de produit Upside-down Spray