Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
Le Turn’n’Spray dispose d’une technologie spéciale vous permettant de pulvériser dans n’importe quelle direction et d’atteindre facilement et sans aucune restriction des endroits difficiles d’accès.
- Pulvérisation ininterrompue à n’importe quel angle
- Pièces en contact avec les contenus en PP, PE, silicone et acier inox
- Bec de 0,6mm de diamètre, le bec est réglable en continu
- Quantité pulvérisée par pression : 1,2 ml ± 0,1 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Couleur | White |
| Diamètre (impériale) | 3.74 in. |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
| Comprend | Valve verticale |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 270 mm |
| Matériau | Polyéthylène, Polypropylène, Acier inox |
| D.I. du col (métrique) | 17,5 mm |
| Stérilité | Non-sterile |
| Largeur (métrique) | 0.6 mm |
| Afficher plus |