Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pince à épiler courbée/émoussée, en acier inoxydable
Product Code. 10107011
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
10107011 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10107011 Supplier Usbeck Laborgeraete™ Supplier No. 3072
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Usbeck Laborgeraete Pince à épiler en acier inoxydable à pointes incurvées/émoussées.
  • Longueur totale : 130 mm
  • Forme de l'instrument : Courbé
  • Matériau : acier inox
  • Forme de la pointe de la pince à épiler : Émoussée
Specifications
Longueur (métrique) 130 mm
Matériau Acier inoxydable
Modèle Incurvé