Learn More
LABPLAS Tournez-les pour les nettoyer
Description
- Tournez-les pour les nettoyer
- languettes de sécurité
- Transparent
- Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Concluant |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Sans latex | Oui |
| Épaisseur (impériale) | 3 mil |
| Dimensions (L x l) | 178 x 305 mm |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
| Afficher plus |