Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes TX-1000 4 x 1000 ml, couvercles de confinement biologique ClickSeal TX-1000
Código de producto. 13449289
Cambiar vista
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Tamaño de la unidad:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. À utiliser avec (équipement) Tamaño de la unidad
13449289 Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 13449289 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007309
Soutenez vos travaux de recherche en sciences de la santé
Utilisez le code promo 28030
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Traitez jusqu’à 4 litres avec l’encombrement d’une centrifugeuse polyvalente de 3 litres grâce au rotor TX-1000.
Traitez jusqu’à 4 litres avec l’encombrement d’une centrifugeuse polyvalente de 3 litres grâce au rotor Thermo Scientific™ TX-1000. Le système à haut débit traite plus de tubes en un nombre réduit de cycles, d’où un gain de temps et une réduction de la consommation d’énergie et de l’usure. Le rotor est doté d’un revêtement Thermo Scientific™ Slide Coat™, d’un lubrifiant de pointe et d’un revêtement anticorrosion. Une grande nacelle double usage accueille les adaptateurs pour tubes ou microplaques. Économie de temps : Inutile d’échanger les godets. Gagnez de l’espace : Pas de godets supplémentaires à stocker. Réaliser des économies : Pas de godets supplémentaires à acheter.
Fonctions clés :
  • Centrifugez jusqu’à 40 tubes coniques de 50 ml, 196 tubes de prélèvement sanguin ou 24 microplaques
  • Le système haute capacité traite plus de tubes en un nombre réduit de cycles, d’où un gain de temps et une réduction de la consommation d’énergie et de l’usure
  • La finition Slide Coat offre un lubrifiant de pointe et un revêtement anticorrosion
  • Une grande nacelle double usage accueille les adaptateurs pour tubes ou microplaques
Recommandé pour :
culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Informations de commande :
les godets, couvercles et portoirs de microplaques sont vendus séparément ; commandez le corps du rotor (75-003-607) et les composants pour un ensemble complet. Joints toriques de rechange (jeu de 4) : 75003610. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Description Couvercles de confinement biologique ClickSeal pour rotor TX-1000 (jeu de 4)
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Type de produit Couvercle pour nacelle
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.