Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out TX-150
Code produit 15175233 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 145 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15175233 4 x 145 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15175233 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1134.00€ / 1 pièces
    Économisez 251.00€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez un grand nombre d’applications cliniques et de recherche avec le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-150, qui est entièrement configurable et très pratique.
Utilisez le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-150 pour une large gamme d’applications cliniques et de recherche. Ce rotor peut accueillir jusqu’à 24 tubes de prélèvement sanguin de 5/7 ml ou 8 tubes coniques de 50 ml à 4,500 tr/min / 3,260 x g et offre une flexibilité supplémentaire pour les besoins en matière de traitement par oscillation avec adaptateurs disponibles. Les innovations présentes sur les rotors — du changement de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ aux couvercles de confinement biologique ClickSeal™ de Thermo Scientific™ — réduisent le temps de préparation tout en garantissant la sécurité de vos échantillons, pour une plus grande tranquillité d’esprit.
Conçu pour une large gamme de besoins en traitement à oscillation à grande vitesse et grande capacité avec des godets dédiés disponibles pour une capacité de 8 tubes coniques ou des godets ronds avec des couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
Le changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir, sécurisé en à peine 3 secondes offre :
  • Une installation et une dépose sans problème du rotor
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Des procédures de changement de rotor simples
  • Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
  • Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire
Informations de commande :
Les godets ronds (75005702), godets coniques 50 ml (75005703), les couvercles de confinement biologique ClickSeal (75005707) et les joints toriques de rechange (75005724) sont vendus séparément. Divers adaptateurs sont également disponibles. Contactez votre responsable de compte pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants TX-150
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 145 mL
FCR max. 3,260 ×g
Vitesse max. 4 500 tr/min
Rayon (métrique) 144 mm
Facteur K 12968
Longueur max. du tube 100 mm
Diamètre max. du tube 50 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 90°
Biocontainment Oui