Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes TX-400 4 x 400 ml
Code produit 11764998 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Couvercle de seau
Joint torique de rechange
Rotor swing-out
Conditionnement:
1 pièce
4 kits
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11764998 Couvercle de seau 4 pièces
15153169 Rotor swing-out 1 pièce
11754998 Rotor swing-out 4 kits
11774998 Joint torique de rechange 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11764998 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    424.60€ / 4 pièces
    Économisez 115.40€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Informations de commande :
Nacelles et couvercles vendus séparément ; corps du rotor (75-003-629) et composants à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de 4) : 75-003-657. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Couvercles de confinement biologique, (4)
Type Couvercle de seau
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui
Quantité Set of 4