Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à rotor TX-400
Code produit 10308054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tube RIA ou à fond rond de 3 ml sans couvercle
Tube Sarstedt à fond rond de 15 ml
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml
Tube ouvert à fond rond de 100 ml
Tube à fond rond DIN de 50 ml
Tube à fond rond/plat DIN de 30/25 ml
Tube à urine conique de 14 ml
Tubo cónico de 15 mL
Tubo de recolección de sangre de 56 x 10/15 mL
Tubo de recolección de sangre de 76 x 5/7 mL
Universal de 25 mL
Conditionnement:
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10308054 Tubo cónico de 15 mL 4 pièces
10105244 Tubo de recolección de sangre de 76 x 5/7 mL 4 pièces
10014034 Tubo de recolección de sangre de 56 x 10/15 mL 4 pièces
10586394 50 ml 4 pièces
10296454 Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL 4 pièces
10595644 Tube à fond rond/plat DIN de 30/25 ml 4 pièces
10667555 Tube Sarstedt à fond rond de 15 ml 4 pièces
10247084 Universal de 25 mL 4 pièces
10481935 Tube à fond rond DIN de 50 ml 4 pièces
10460595 Tube ouvert à fond rond de 100 ml 4 pièces
10337914 175, 200, 225, 250 ml -
10627755 Tube RIA ou à fond rond de 3 ml sans couvercle 4 pièces
10062774 Tube de prélèvement sanguin de 15 ml 4 pièces
10297274 Tube à urine conique de 14 ml 4 pièces
10358344 Tube à fond rond DIN de 50 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10308054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003682
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces adaptateurs de rotor avec des godets ronds, qui permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 ml et des tubes jusqu’à 100 ml.
Usage Thermo Scientific™ Adaptateurs TX-400 avec godets ronds dans le rotor TX-400.
Caractéristiques :
  • Les adaptateurs permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 mL et des tubes jusqu’à 100 mL.
  • Capacité maximale de l’adaptateur : 4 × 250 mL (4 × 400 mL avec flacons bio en polypropylène de 400 mL)
  • Dia. ext. maximum de l’adaptateur × L : 62 × 125 mm (80 × 125 mm avec flacons bio de 400 mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Conique
Capacité Tubo cónico de 15 mL
Diamètre max. du tube 16,5 mm
Longueur max. du tube 121 mm
Dimension du tube 15 ml
Nb par paquet 4