Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-750 4 + 750 ml
Code produit 15143169 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
250 ml
4 x 750 ml
4 x 750 mL
750 ml
Sans objet
Type:
Couvercle de seau
Couvercle pour nacelle
Joint torique
Joint torique de rechange
Portoir pour microplaques/flacons
Rotor swing-out
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT / XF, Sorvall ST 40, Multifuge™ X3/X3F, Megafuge™ 40 et SL 40/40F
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Conditionnement:
1 pièce
2 kits
4 kits
4 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15143169 4 x 750 ml Rotor swing-out Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 1 pièce
10683755 750 ml Rotor swing-out Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 4 kits
10606085 Sans objet Couvercle de seau Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 4 pièces
11874451 Sans objet Joint torique de rechange Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F -
10247574 250 ml Rotor swing-out Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 4 kits
10389874 Sans objet Couvercle pour nacelle Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 4 pièces
17778668 Sans objet Joint torique Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT / XF, Sorvall ST 40, Multifuge™ X3/X3F, Megafuge™ 40 et SL 40/40F 1 pièce
10718975 4 x 750 ml Portoir pour microplaques/flacons Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 4 pièces
11848143 4 x 750 mL Rotor swing-out Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F 2 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15143169 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00€
    1642.52€ / 1 pièces
    Économisez 412.48€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 rpm.
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 tr/min.
Informations de commande :
Nacelles, couvercles et porteurs de microplaques vendus séparément. Corps du rotor (75003607) et accessoires à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de quatre) : 75-003-610. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Inclut :
Manuel du rotor
Compatibles avec :
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, et Thermo Scientific SL40/40R
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description TX-750 (corps du rotor uniquement) avec bague anti-friction Slide Coat
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 750 ml
FCR max. 4 816 x g (avec nacelles rondes 75-003-608, FCR variable selon le type de nacelle)
Vitesse max. 4 700 tr/min (avec nacelles rondes (75003608), vitesse variable selon le type de nacelle)
Rayon (métrique) 195 mm
Longueur max. du tube 139 mm
Diamètre max. du tube 98 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Angle 90°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui