Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets ronds TX-750
Product Code. 10491445 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
250 ml Corning Botella cónica
250mL
50 ml
Tube RIA/à fond rond de 5 ml (sans couvercle)
Tube ouvert à fond rond de 100 ml
Tube à fond rond de 50 ml
Tubo cónico de 15 mL
Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL
Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de recolección de sangre de 84 x 15 ml
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL
Unit Size:
4 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Unit Size
10491445 50 ml 4 pièces
10287707 Tubo cónico de 15 mL 4 pièces
11894451 250mL 4 pièces
10595494 Tube ouvert à fond rond de 100 ml 4 pièces
11824461 Tube à fond rond de 50 ml 4 pièces
11844461 Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL 4 pièces
11864461 Tubo de orina cónico de 14 mL 4 pièces
11874461 Tubo de recolección de sangre de 84 x 15 ml 4 pièces
11884461 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL 4 pièces
11894461 Tube RIA/à fond rond de 5 ml (sans couvercle) 4 pièces
11804471 Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación 4 pièces
11814471 1,5 à 2 ml 4 pièces
11953759 250 ml Corning Botella cónica 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 10491445 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75003638
En stock
Add to basket
Add to basket
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds, qui accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds Thermo Scientific™ TX-750, qui soutiennent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Caractéristiques :
  • Les adaptateurs accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Adaptateur pour godet rond
Type de tube Conique
Capacité 50 ml
À utiliser avec (équipement) Tube et flacon conique à fond rond, microtube et tube de prélèvement sanguin
Dimension du tube 50 ml