Learn More
Masterflex™ Tubulure de vide sans DEHP Tygon™ E-3603
Code produit 15147134 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6.4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Conditionnement:
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15147134 6.4 mm 3m
15191323 9,6 mm 3m
15137134 12,8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15147134 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641420
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Se plie dans les virages serrés et fonctionne facilement avec les raccords. La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, b
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, biop
Caractéristiques et avantages :
  • Alternative à la tubulure DEHP
  • La nouvelle formulation offre les mêmes performances exceptionnelles
  • Ne contient pas de BPA
  • Excellente résistance chimique
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Augmente la productivité des pompes péristaltiques – dure plus longtemps que d’autres tubes transparents 2 à 1
  • Diamètre intérieur lisse et poli
  • Non oxydante et non contaminante
  • Glisse facilement sur les raccords et les poignées en toute sécurité
  • Bobines marquées à intervalles de 1 pied pour une mesure facile
Applications typiques :
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites de vidange
Spécification
Certifications/Conformité USP classe┬áVI, GMP et NSF 51
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6.4┬ámm
Diamètre (impériale) externe 0,62 in
Diamètre (métrique) externe 16┬ámm
Longueur totale (impériale) 9,8 ft
Longueur totale (métrique) 3┬ám
Épaisseur (impériale) 0,18 in
Épaisseur (métrique) 4.8┬ámm
À utiliser avec (application) Usage g├⌐n├⌐ral en laboratoire, agroalimentaire et biopharm. Fonctionnement ├á vide de 29.9┬ápo Hg (760┬ámm Hg) ├á 73°F (23°C)
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Flexibilité Flexible
Pression maximale 49°psi
Niveau de vide 724 mm (29,9 in) Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C
Type de produit Tubulures à vide