Learn More
Masterflex™ Tubulure d’hydrocarbures à 3 arrêts Tygon™
Code produit 11937955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,02 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Code couleur:
Blanc/Blanc/Blanc
Jaune/Jaune/Bleu
Jaune/Jaune/Jaune
Vert/Vert/Vert
Violet/Violet/Blanc
Violet/Violet/Orange
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Code couleur unitSize
11937955 1,02 mm Blanc/Blanc/Blanc 12 pièces
11967955 1,42 mm Jaune/Jaune/Jaune 12 pièces
11977955 1,52 mm Jaune/Jaune/Bleu 12 pièces
11997955 1,85 mm Vert/Vert/Vert 12 pièces
11927965 2,54 mm Violet/Violet/Orange 12 pièces
11937965 2,79 mm Violet/Violet/Blanc 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11937955 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9560528
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue pour les produits pétrochimiques et résistante au gonflement et à la fissuration. La tubulure pour hydrocarbures à 3 arrêts Tygon™ est également résistante aux UV et à l’ozone.
  • Résiste au broyage
  • Compatible avec la plupart des hydrocarbures
  • Résistance au gonflement
  • Haute flexibilité, facile à installer
  • Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
  • Résistant à l’ozon
Spécification
Code couleur Blanc/Blanc/Blanc
Description Code couleur : Blanc-Blanc
Diamètre (métrique) interne 1,02 mm
Matériau Tygon F4040
Longueur totale (métrique) 40 cm
Épaisseur (métrique) 0,85 mm
À utiliser avec (application) Pour les hydrocarbures, les produits et les distillats pétroliers. Cassettes MS/CA.
Température min. de fonctionnement (métrique) -37°C
Quantité d’emballage 12 paquet
Taille de la tubulure Dia. int. de 1,02 mm, dia. ext. de 2,70 mm
Perméabilité aux gaz CO2 100, O2 22, N2 12
Limites Non recommandée pour les acides forts et les alcalis, les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments. Lixiviation possible de plastifiants.
Couleur Jaune translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulure à 3 arrêts