Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon Microbore
Description
- Formule : Tygon™ ND 100-80
- Excellente avec les applications de pompe péristaltique à faible débit
- Tubulure transparente et extrêmement flexible
- Non toxique ; apyrogène ; biocompatible
- Conformes aux normes USP classe VI
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes USP classe VI, sans DEHP |
| Description | Tubulure à micro-alésage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Matériau | Tygon ND-100-80 |
| Diamètre (métrique) externe | 0,76 mm |
| Épaisseur (métrique) | 0,0254 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour les pompes péristaltiques à faible débit, pour une utilisation pharmaceutique et générale en laboratoire |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, oxyde d’éthylène, gamma |
| Format | Rouleau |
| Afficher plus |