Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension Tygon ST R-3603/R-3607
Code produit 10431816 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,17 mm
Conditionnement:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10431816 3,17 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431816 Fournisseur Ismatec™ Code fournisseur 0550249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    115.00€ / 10m
    Économisez 75.00€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Informations sur la commande
Diamètre métrique intérieur
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,17 mm
Matériau Tygon ST R-3603, R-3607
Diamètre (métrique) externe 4,89 mm
Longueur totale (métrique) 1000 cm
Épaisseur (métrique) 0,86 mm
À utiliser avec Tubulure à 2 et 3 arrêts.
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Propriétés de résistance Acides, alcalis, presque tous les produits chimiques inorganiques
Perméabilité aux gaz Faible
Limites Lixiviation potentielle de plastifiants
Couleur Transparent
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tuyau d'extension de pompe