Learn More
Fisherbrand™ Flacon d’échantillons, transparent, en verre borosilicaté, classe A, type 1 avec bouchon ajusté et revêtement polycone
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Fourni dans des plateaux compartimentés
- Les flacons standards sont équipés de bouchons phénoliques noirs avec une doublure en polycone ou en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
- Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l’environnement]) prénettoyés pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
| Classification | A |
| Matériau (doublure) | À cônes multiples |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1, classe A) |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Nb par paquet | 72 |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Type de bouchon | Casquette ajustée |
| Quantité | 72 paquet |
| Afficher plus |