Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE
Code produit 11593532 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
Hauteur (métrique):
31 mm
38 mm
43 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
94 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
25 mm
28 mm
Conditionnement:
144 pièces
200 pièces
288 pièces
72 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
11593532 30 ml 94 mm 25 mm 144 pièces
11573532 16 ml 73 mm 21 mm 144 pièces
11503532 2 ml 38 mm 12 mm 288 pièces
11533542 25 ml 73 mm 28 mm 72 pièces
11543542 2 ml 31 mm 15 mm 200 pièces
11543532 8 ml 63 mm 17 mm 144 pièces
11563542 6 ml 43 mm 19 mm 200 pièces
11523532 4 ml 48 mm 15 mm 144 pièces
11513542 20 ml 60 mm 28 mm 72 pièces
11563532 12 ml 68 mm 19 mm 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11593532
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.
Les flacons d’échantillon transparents en verre borosilicaté de classe A et de type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont dotés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou revêtement en caoutchouc blanc à face en PTFE.
  • Fourni dans des plateaux compartimentés
  • Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l’environnement]) prénettoyés pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification, et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification A
Matériau (doublure) Caoutchouc recouvert de téflon
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1, classe A)
Stérilité Non stérile
Jetable Oui
Volume (métrique) 30 ml
À utiliser avec (application) Pour les flacons à usage général destinés aux matériaux photosensibles
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 8 dr.
Volume (métrique) total 30 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Ajusté
Quantité 144 paquet
Taille du bouchon 22-400
À utiliser avec (équipement) Analyse des composés organiques volatils
Certifications/Conformité ASTM, USP type I
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon