Spécification
| Description | Flacon d’injection en verre avec col à sertir |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 4,25cm |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre sodocalcique (type 3) |
| À utiliser avec (application) | Permettent de stocker des réactifs médicaux ou des antibiotiques |
| Nbre par carton | 130 |
| Modèle | Coupe transversale, circulaire |
| Volume (métrique) jusqu’au rebord | 50 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Taille du bouchon | 2 cm |
| Afficher plus |