Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai métalliques
Code produit 11707285 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Positions:
8
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
11707285 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11707285 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS232461
Transportez et stockez des tubes à centrifuger de 50 ml avec bouchon dans des racks métalliques durables. Les portoirs pour tubes à essai métalliques Fisherbrand™ sont en acier recouvert d’époxy résistant aux produits chimiques. Les “rails” situés e
  • Portoirs pour tubes à essai en acier revêtu d’époxy durci à chaud
  • Le revêtement est résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Portoir à plusieurs étages avec “rails” inférieurs pour assurer la sécurité du stockage et du transport
  • Peut accueillir jusqu’à huit grands tubes à échantillons fermés en position verticale
  • Plage de température : -223° jusqu'à 121 °C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (30 mm), Tubes (5 ml)
Matériau PE-HD
Positions 8
Forme Rectangulaire
Stérilité Non stérile
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 15.05 x 7.55 x 8.7 cm
Longueur (métrique) 147 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Poids (métrique) 0,11 kg
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 89 mm
Array 2 x 4
Largeur (métrique) 80 mm