Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde ASTM
Code produit 10588801 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,3K
Dimensions:
Diamètre de 0,36 mm
Diamètre de 0,46 mm
Diamètre de 0,58 mm
Diamètre de 0,78 mm
Diamètre de 1,36 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Dimensions Conditionnement
10588801 0,03K Diamètre de 0,78 mm 1 pièce
10400883 0,003K Diamètre de 0,36 mm 1 pièce
10099880 0,005K Diamètre de 0,46 mm 1 pièce
12028173 0,01K Diamètre de 0,58 mm 1 pièce
10508811 0,3K Diamètre de 1,36 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10588801 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.63€
    477.00€ / 1 pièces
    Économisez 269.63€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde ASTM SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Calibrated Oui
Constante approximative 0,03K
Numéros ASTM D446
Certifications/Conformité ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446
À utiliser avec (application) Mesures manuelles et mesures automatiques
Dimensions Diamètre de 0,78 mm