Learn More
Descrizione
- Avec technologie à double entrée
- Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, 180° rotation pour un réglage du volume facile et sans effort
- Un adaptateur spécialement conçu permet une rotation à 360°° rotation offrant une flexibilité totale
- Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
- Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
- Tube d’extension supplémentaire pour le remplissage
- Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Caractéristiques:
- Piston : PTFE et ETP
- Corps de vanne : PFA
- Boîtier de vanne de recirculation : PFA
- Ensemble de vanne : bille et siège en verre borosilicaté
- Ensemble de décharge : PTFE
- Tube de sortie et d'entrée : FEP
- Compatibilité : Avec tous les réactifs sauf HF
Specifica
Specifica
| Précision | 0,6 % (+/-0,060) |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Autoclavable (121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 min.) |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 8655 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Incréments | 0,2 ml |
| Modèle | ULT-10 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?