Description
- Avec technologie à double entrée
- Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, 180° rotation pour un réglage du volume facile et sans effort
- Un adaptateur spécialement conçu permet une rotation à 360°° rotation offrant une flexibilité totale
- Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
- Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
- Tube d’extension supplémentaire pour le remplissage
- Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Caractéristiques:
- Piston : PTFE et ETP
- Corps de vanne : PFA
- Boîtier de vanne de recirculation : PFA
- Ensemble de vanne : bille et siège en verre borosilicaté
- Ensemble de décharge : PTFE
- Tube de sortie et d'entrée : FEP
- Compatibilité : Avec tous les réactifs sauf HF
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6 % (+/-0,180) |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Autoclavable (121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 min.) |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 8655 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 2,5 à 30 ml |
| Incréments | 0,5 ml |
| Modèle | ULT-30 |