Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Ultimus
Code produit 15598901 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2 ml
Précision:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modèle:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision Modèle Conditionnement
15598901 0,5 à 5 ml 0,1 ml 0,6 % (+/-0,030) ULT-5 1 pièce
15558901 1 à 10 ml 0,2 ml 0,6 % (+/-0,060) ULT-10 1 pièce
15568901 10 à 100 ml 2 ml 0,6 % (+/-0,600) ULT-100 1 pièce
15578901 0,25 à 2,5 ml 0,05 ml 0,6 % (+/-0,015) ULT-2.5 1 pièce
15588901 2,5 à 30 ml 0,5 ml 0,6 % (+/-0,180) ULT-30 1 pièce
15508911 5 à 60 ml 1,0 ml 0,6 % (+/-0,0360) ULT-60 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15598901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.35€
    279.31€ / 1 pièces
    Économisez 54.04€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Allie fonctionnalité, simplicité d’utilisation et performances uniques. Le distributeur adaptable sur flacons Ultimus Fisherbrand™ offre dilution, rinçage, manipulation de deux liquides et recirculation en un seul équipement.
  • Avec technologie à double entrée
  • Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
  • Bouton de réglage du volume spécialement conçu, 180° rotation pour un réglage du volume facile et sans effort
  • Un adaptateur spécialement conçu permet une rotation à 360°° rotation offrant une flexibilité totale
  • Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
  • Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
  • Tube d’extension supplémentaire pour le remplissage
  • Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Caractéristiques:
  • Piston : PTFE et ETP
  • Corps de vanne : PFA
  • Boîtier de vanne de recirculation : PFA
  • Ensemble de vanne : bille et siège en verre borosilicaté
  • Ensemble de décharge : PTFE
  • Tube de sortie et d'entrée : FEP
  • Compatibilité : Avec tous les réactifs sauf HF
Spécification
Précision 0,6 % (+/-0,030)
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable (121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 min.)
Certifications/Conformité Normes ISO 8655
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
Incréments 0,1 ml
Modèle ULT-5