Learn More
Corning™ Flacons à très faible adhérence
BIOPHARMA
Product Code. 10491623 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 mL
22,5 ml
Surface de culture:
25 cm2
75 cm2
Forme:
Rectangulaire
Rectangulaires
Unit Size:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Surface de culture Forme Unit Size
10491623 22,5 ml 75 cm2 Rectangulaire 24 pièces
10710114 7,5 mL 25 cm2 Rectangulaires 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10491623 Supplier Corning™ Supplier No. 3814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    483.33€ / 24 pièces
    Économisez 61.67€
    11% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Avec couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique et l’activation cellulaire. Les flacons à très faible adhérence Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’angles, d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
  • Zone de croissance de 25 à 75 cm2 disponible
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
  • La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
  • Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
  • 100 % au test d’intégrité
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
Order Info
Stérilisés aux rayons gamma ; Certifiés apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 0,76 oz
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 22,5 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour le pipetage ou le raclage
Type de goulot Col incliné
Nbre par carton 200/Carton
Nb par paquet 4/Paquet
Forme Rectangulaire
Revêtement de surface Très faible adhérence
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 75 cm2
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.