Learn More
Azpack™ Film plastique étirable Sarogold™ PRO
Code produit 11958462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11958462 300 mm 1 pièce
12872233 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11958462 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur SARAN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.97€
    108.78€ / 1 pièces
    Économisez 11.19€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une protection totale contre l’humidité et les gaz afin d’empêcher la contamination des joints en caoutchouc de silicone du sécheur de gel. Le film plastique étirable Azpack™ Sarogold™ PRO extrait les vapeurs vers le bas, à travers le ge
  • Pour une utilisation avec les applications de séchage du gel
  • Fournit une barrière imperméable
  • Élimine facilement toute substance de la surface de gel séchée, sans enlever aussi le gel.
  • Clair, ultraviolet et transparent, il peut être utilisé pour couvrir et stocker des gels précoulés pendant une période considérable à +4°C ou pour couvrir des gels d’agarose et empêcher le dessèchement pendant l’observation et la photographie sur un transilluminateur.
  • Fourni en rouleau de 300 m dans des boîtes en carton rigides avec un bord tranchant.
Spécification
Couleur Effacer
Type de produit Film alimentaire
Largeur (métrique) 300 mm
Matériau Plastic (Plastique)