Learn More
Fisherbrand™ Bécher en verre sans couvercle
Code produit 10768962 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10768962 600 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768962
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Fisherbrand™ Un bécher en verre sans couvercle est une excellente solution pour stocker le liquide de nettoyage à ultrasons.
  • Capacité de 600 ml
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 95 mm
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Tous les bains à ultrasons Elmasonic sauf S 10
Type Bécher
Graduated Oui