Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés
Code produit 10027364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du bouchon:
Phénolique
Polypropylène
Couleur:
Ambré
Transparent
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc (60 mil)
PTFE vierge blanc
PTFE / silicone
PTFE / silicone (0,75 mil)
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du bouchon Couleur Septum Conditionnement
10027364 Polypropylène Transparent PTFE / silicone (0,75 mil) 100 pièces
12420238 Polypropylène Ambré PTFE rouge / silicone blanc (60 mil) 100 pièces
12450238 Phénolique Transparent PTFE vierge blanc 100 pièces
12420258 Polypropylène Transparent PTFE / silicone 100 pièces
12400238 Polypropylène Ambré PTFE rouge / silicone blanc 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10027364 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C401588
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez des kits pratiques de flacons à vis non assemblés, dotés de bouchons avec septa pré-assemblés.
Les kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés Thermo Scientific™ National comprennent des flacons et des bouchons avec septa pré-assemblés.
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
  • Les bouchons avec septa pré-insérés ne sont pas fixés aux flacons — conditionnés dans des polysacs
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Volume (métrique) 4 ml
Septum PTFE / silicone (0,75 mil)
Comprend Flacon : C4015-1, bouchon : C4015-75A
Nb par paquet 100
Épaisseur (impériale) 0.75 mil
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm)
Taille du bouchon 13-425
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Kit pratique de flacons à vis non assemblés