Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante à agitation analogique pour étudiants de premier cycle, 230 V
Description
- La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
- La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
- Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
- Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée
- La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
- La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
- Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
- Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
- Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
- La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 230 V |
| Fonctions de sécurité | Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché |
| Modèle | US152 |
| max. (métrique) | 0°C à 325°C |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 750 W |
| Type | Agitateur chauffant |
| Forme | Carré |
| Type de bouchon | UE |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?