Learn More
Haldenwanger™ Mortier en porcelaine non émaillée sans pilon
Product Code. 12323328
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
70mL
75mL
100mL
250mL
400mL
Unit Size:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
12323328 100mL 1 pièce
12343328 250mL 1 pièce
12353328 400mL 1 pièce
12313328 75mL 1 pièce
12303328 70mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12323328 Supplier Haldenwanger™ Supplier No. L 55/2/RAUH
Quantity Price
1 86.20€ / 1 pièces
10 77.60€ / 1 pièces
En stock
Edge
Add to basket
Utilisez ces mortiers pour de nombreuses applications de laboratoire. Les mortiers en porcelaine non émaillée Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Diamètre (métrique) interne 80 mm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 50mm
Finition Vitré
Capacité (métrique) 100mL