Learn More
Hughes Douche de sécurité d’urgence non chauffée avec dispositif de lavage des yeux et du visage
Code produit 17702348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier galvanisé
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17702348 Acier galvanisé 1 pièce
17712348 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17702348 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHD0018GV
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol avec dispositif de lavage des yeux et du visage en acier inoxydable. Modèle conforme à la norme ANSI idéal pour une utilisation en intérieur pour les applications qui ne sont pas soumises à un ri
  • Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée sur le sol avec dispositif de lavage des yeux et du visage en acier inoxydable
  • Modèle conforme à la norme ANSI idéal pour une utilisation en intérieur dans les applications qui ne sont pas soumises à un risque de gel ou de surchauffe
  • Équipée d’une pédale de série
  • Distribue 76 litres d’eau potable par minute comme recommandé par l’ANSI pour la douche et 12 litres par minute pour le lavage des yeux et du visage
  • Disponible avec une tuyauterie en acier doux (G) revêtu de poudre galvanisée ou en acier inox (GS)
Spécification
Matériau Acier galvanisé
Mounting Sol
Type de produit Douche de sécurité