Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de protection à raccordement direct Uniguard™
Code produit 10602864 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dia. int. de 1 mm Pré-colonnes
Dia. int. de 4,6 mm Pré-colonnes
Dia. int. : 2,1 à 3 mm Pré-colonnes
Embouts de rechange des colonnes Waters
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10602864 Dia. int. de 4,6 mm Pré-colonnes 1 pièce
10610781 Embouts de rechange des colonnes Waters 1 pièce
10762567 Dia. int. de 1 mm Pré-colonnes 1 pièce
10776714 Dia. int. : 2,1 à 3 mm Pré-colonnes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10602864 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard.
Plus besoin de raccords supplémentaires grâce aux supports de cartouche de protection à raccordement direct Thermo Scientific™ Uniguard. Ces supports de cartouche de protection réutilisables en acier inoxydable se fixent directement à l’entrée de la colonne analytique.
  • Avec sortie mâle PEEK 0,0625 po adaptée à de nombreuses colonnes
  • L’embout d’entrée femelle 0,0625 po peut être utilisé avec différents raccords standard
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Support pour cartouche de protection de dia. int. 4,6 mm Pré-colonnes
À utiliser avec (équipement) Dia. int. de 4,6 mm Pré-colonnes
Type de produit Thermo Scientific Barnstead B-Pure