Learn More
Fisherbrand™ Rouleau absorbant universel
Product Code. 15843720 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
92 L
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
15843720 92 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15843720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.26€
    163.57€ / 1 pièces
    Économisez 178.69€
    52% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Fisherbrand™ Le rouleau absorbant universel absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants et les liquides de refroidissement.
  • Le produit non tissé sur une face offre des performances durables et un faible peluchage
  • Perforations multiples pour faciliter l’utilisation et minimiser les déchets
  • Sorbant d’entretien polyvalent pouvant être utilisé de cinq façons différentes
    • La chaussette permet d’absorber les fuites et les gouttes autour des machines
    • Utilisez une lingette pour nettoyer les machines ou les pièces
    • Utilisez un tampon pour absorber les déversements limités
    • Utilisez un rouleau pour garantir la sécurité des allées
    • Utilisez un sachet sous les sources de gouttes persistantes
Specifications
Couleur Gris
Capacité (métrique) 92 L
Matériau Non tissé, fondu-soufflé
Type Sorbant universel
À utiliser avec (application) Éclaboussures, fuites et gouttes dans les zones de stockage des bidons et des liquides, sur les stations de travail, autour et sous les machines qui fuient.
Quantité d’emballage 1 rouleau
Épaisseur 2 pli
Dimensions (L x l) 46 m x 38 cm
Longueur (impériale) 150 ft.
Longueur (métrique) 46 m
Largeur (impériale) 14,96 in
Largeur (métrique) 38 cm
Diamètre (impériale) 2,99 in
Diamètre (métrique) 76 mm
Poids (impériale) 15,87lb
Poids (métrique) 7,2 kg