Learn More
IKA™ Tapis adhésif universel Stickmax
Code produit 10567655 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10567655 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10567655 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003920000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    69.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.80€
    27% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adhère aux plaques d’agitation pour les changements fréquents de types et de tailles de récipient. Le tapis adhésif universel IKA™ Stickmax permet un mouvement d’inclinaison latérale pour faciliter le retrait du récipient. Adapté à la désinfection.
Tapis adhésif universel pour agitateurs. Idéal pour les changements fréquents de types et de tailles de récipient
  • Auto-adhésif
  • Les récipients peuvent être facilement retirés grâce au mouvement d’inclinaison latérale
  • Adapté à la désinfection
  • Dimensions (L x P) : 200 x 200 mm
  • Température ambiante admissible : 5- 80°C
  • Vitesse maximale : 300 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tapis adhésif
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Changements fréquents de types et de tailles de récipient
À utiliser avec (équipement) Agitateurs