Learn More
S Murray and Co™ Ciseaux à bandages universels
Code produit 12962065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
175 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12962065 175 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12962065 Fournisseur S Murray and Co™ Code fournisseur D917/05
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces ciseaux pour couper quoi que ce soit des bandages à la maille en acier inoxydable.Les ciseaux à bandage universel S Murray™ sont robustes, mais légers, dotés de lames en acier inoxydable et d’une structure robuste.
  • Acier nickelé
  • Droit avec pointe tranchante
  • Pour couper quoi que ce soit des bandages à la maille en acier inoxydable
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Ciseaux à bandages universels
Blade Style Structuré
Longueur (métrique) 175 mm
Matériau Acier inoxydable