Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel X3 - Recharge, pH 1-14
Code produit 10151622 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 14
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10151622 1 à 14 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10151622
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH de la solution au niveau du point d’intérêt grâce à ce papier imprégné d’une solution d’indicateur universel. Le rouleau de papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ présente des changements de c
  • Prêt à l’emploi.
  • Pas d’étalonnage, de configuration ou de maintenance.
  • Convient à de nombreux environnements.
Informations sur la commande
Recharge de papier indicateur de pH universel Fisherbrand, gamme 1-14 (Code 11763554).
Spécification
Plage de pH 1 à 14
Quantité 1 rouleau
Type Papier indicateur de pH universel - Recharge, qualité 911