Learn More
Corning™ Support de pipette linéaire universel
Code produit 16399921 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Transparent
Positions:
4
6
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Positions Conditionnement
16399921 Transparent 4 1 pièce
16389921 Orange 4 1 pièce
16309931 Transparent 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16399921 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6067
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Stockage pratique des pipettes.
Support linéaire universel Corning™ pour quatre pipeteurs (quatre pipettes à canal unique, au maximum, deux pipeteurs à 8 canaux ou à 12 canaux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Polyoxyméthylène
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Pipettes monocanal (4) ou pipettes multicanaux (2)
Matériau POM
Positions 4
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Pipettes
Quantité Boîte de 1
Longueur (métrique) 30,6 cm
Type de produit Portoir pour pipette
Hauteur (métrique) 23,8 cm
Largeur (métrique) 11 cm